Descripción
Hidrólisis ácida de caseína de origen animal (AO).
- Hidrólisis ácida de caseína de origen animal (AO)
- Tiene un bajo contenido de sal y hierro, lo que lo convierte en un suplemento ideal para las formulaciones de medios en las que los requisitos de nitrógeno son mínimos
- Se utiliza con éxito en aplicaciones de fermentación de vacunas antineumocócicas, antidiftéricas, antitosferínicas, antitetánicas y contra el zóster
- Conserva muchos de los beneficios nutricionales de la caseína hidrolizada, pero se complementa con factores de crecimiento, cistina, maltosa, y una cantidad óptima de hierro y sales inorgánicas
- Los clientes han utilizado los ácidos casamino Bacto para favorecer la proliferación de especies de Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus y Escherichia
- Junto con el extracto de levadura técnico Bacto, los clientes han utilizado este suplemento con éxito en la producción de vacunas para animales y humanos
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Formato | Balde |
| Línea de productos | Gibco y Bacto |
| Cantidad | 2 kg |
| Estado normativo | Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores.No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales |
| Fuente | Origen animal, caseína |
| Especie | Bovino |