Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Loop Accesorio para secador de corredera con microesterilizador
Código de producto. 31781851 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
6 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
31781851 6 in cada uno
1 options
Código de producto. 31781851
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Permite 3 portaobjetos para teñir con el Bacti-Loop microesterilizador.
  • Acomoda hasta 3 diapositivas
  • Sujeta los deslizadores sobre la abertura de la cámara para secar
  • Abrazaderas en Bacti-Loop el cuerpo
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Fisherbrand Bacti-Loop Microesterilizador
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 153 mm
Tipo de producto Accesorio para secador de corredera