Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Loop Elemento calefactor de reemplazo por microesterilizador
Código de producto. 31781849 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
máx. (imperial):
1500 °F
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. máx. (imperial) Tamaño de la unidad
31781849 1500 °F cada uno
1 options
Código de producto. 31781849
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Este elemento calefactor para el microesterilizador FisherBrand Bacti-Loop proporciona un reemplazo rápido y sencillo.
  • Sustitución directa del Fisherbrand Bacti-Loop elemento calefactor
  • Incluye ensamblaje de cámara para una instalación rápida y sencilla
Especificaciones
Fondo de la cámara (métrico) 153 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 0,55 in
Fondo de la cámara (imperial) 6 in
Diámetro de la cámara (métrico) 14 mm
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 153 mm
Tipo de producto Elemento calefactor de repuesto
máx. (imperial) 1500 °F
Temperatura (métrico) 815 °C
Tensión 230 V