Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Loop Microesterilizador con tapón EU
Código de producto. 31781853 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
máx. (imperial):
1500 °F
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. máx. (imperial) Tamaño de la unidad
31781853 1500 °F cada uno
1 options
Código de producto. 31781853
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Proporciona esterilización sin llama de los lazos inoculadores, herramientas pequeñas y bocas tubulares sin salpicaduras ni contaminación cruzada.
  • Esterilización completa de lazos, agujas y bocas tubulares
  • Seguro, cómodo y sin salpicaduras
  • Sin llama, seguro para su uso en cámaras y capuchas anaeróbicas
  • Esterilización en 5-7 segundos
  • Ideal para laboratorios de investigación
  • El modo de espera extiende la vida útil del núcleo del calentador
Especificaciones
Fondo de la cámara (métrico) 153 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 0,55 in
Fondo de la cámara (imperial) 6 in
Diámetro de la cámara (métrico) 14 mm
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 153 mm
Tipo de producto Esterilizador de Anillo Inoculante y Aguja
máx. (imperial) 1500 °F
Temperatura (métrico) 815 °C
Tensión 230 V