Learn More
Cole-Parmer™ Esterilizador infrarrojo Bacti-Cinerator IV
Código de producto. 10180730 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tiempo de esterilización:
5 a 7 segundos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tiempo de esterilización Tamaño de la unidad
10180730 5 a 7 segundos 1 PCS
1 options
Código de producto. 10180730 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0185024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Esterilice los artículos incinerando materiales orgánicos con calor infrarrojo. El esterilizador infrarrojo Bacti-Cinerator IV Cole-Parmer™ solo necesita de 5 a 7 segundos para realizar una esterilización óptima a 815 °C (1500 °F).
Esterilice los artículos incinerando materiales orgánicos con calor infrarrojo. El esterilizador por infrarrojos Cole-Parmer™ Bacti-Cinerator IV requiere solo de 5 a 7 segundos para una esterilización óptima a 815,55 °C (1500 °F).
  • El calor infrarrojo incinera material orgánico en el fondo del embudo cerámico
  • Esteriliza las alas y agujas de platino de forma segura y práctica
  • Evita salpicaduras infecciosas y contaminación cruzada
  • La esterilización tarda solo unos 5 o 7 segundos a una temperatura de esterilización óptima de 815 °C (1500 °F)
  • La unidad puede usarse en cámaras anaeróbicas
  • El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos
Tekniske data
Tipo de producto Incinerador de bacterias/esterilizador infrarrojo
máx. (imperial) 1500 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Tiempo de esterilización 5 a 7 segundos
Método de esterilización Calor infrarrojo
Tensión 220 V de CA
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.