Descripción
Se utiliza ampliamente como agente gelificante en la preparación de medios de cultivo bacteriológico. Sus principales atributos son una transparencia superior, una reproducibilidad muy fiable y la ausencia de inhibidores capaces de obstaculizar el desarrollo óptimo de los microorganismos. La materia extraña se reduce al mínimo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Transparencia superior
- Reproducibilidad fiable
- Ausencia de inhibidores capaces de obstaculizar el desarrollo óptimo de los microorganismos
- La materia extraña se reduce al mínimo.
- Formato: Polvo entre blanco y color crema claro
- CAS: 9002-18-0
- Número de orden de compra (MDL): MFCD00081288
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Entre blanco y color crema claro |
| Formulario | Polvo |
| Grado | Ultrapuro |
| Tipo de medios | Bacteriological Agar |
| Tipo de producto | Agar bacteriológico |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza como agente gelificante en la preparación de medios de cultivo bacteriológico. |
| Tipo de empaquetado | Frasco de plástico |
| Cantidad | 1 lb |