Learn More
Cole-Parmer™ Kit de pruebas para coliformes
Código de producto. 11737947 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11737947 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 11737947 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9956100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.87€
    51.90€ / paquete de 1
    Ahorro 4.97€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
El kit de prueba detecta la contaminación bacteriana coliforme
  • Basta con verter la muestra en la bolsa, agitar para disolver el comprimido de decloración, verter en los cinco tubos de vidrio y almacenar los tubos a temperatura ambiente
  • El cambio de color y la formación de pequeñas burbujas indican la
Especificaciones
Incluye Bolsa estéril para muestreo de aguas con comprimido de decloración, cinco tubos de vidrio de 10 ml y cinco comprimidos de pruebas para coliformes.
Cantidad 1 unidad
Tipo Kit de pruebas para coliformes