Learn More
Invitrogen™ Kit de recuento de bacterias, para citometría de flujo
Código de producto. 10790194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10790194 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10790194 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B7277
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Kit de recuento de bacterias, para citometría de flujo
El kit de recuento de bacterias cuenta bacterias con exactitud mediante citometría de flujo. El kit incluye el colorante SYTO™ BC, que también está disponible por separado (n.º de cat. S34855), una tinción de ácidos nucleicos de alta afinidad que penetra fácilmente tanto en bacterias gramnegativas como grampositivas, generando una señal fluorescente verde excepcionalmente brillante. El kit también incluye una suspensión calibrada de microesferas de poliestireno. Las señales, tanto de las bacterias teñidas como de las microesferas, se detectan fácilmente en el canal de fluorescencia verde y pueden distinguirse en un gráfico de dispersión frontal frente a fluorescencia. La densidad de las bacterias en la muestra se puede determinar a partir de la relación entre las señales procedentes de las bacterias y las señales procedentes de las microesferas en el citograma.
Consulte información adicional acerca de todos los ensayos de microbiología para citometría de flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de recuento de bacterias
Método de detección Fluorescente
Cantidad 1 kit
Tipo de muestra Bacteria
Diámetro del gránulo (métrico) 6 µm
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de tinción bacteriana SYTO™ BC (100 µl, 1000x en DMSO), 1 vial de microesfera estándar (1 ml, 6 µm).
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Incluye Tinción bacteriana BC, estándar de microesferas
Condiciones de envío Temperatura ambiente