Learn More
Baclofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Baclofen |
| CAS | 1134-47-0 |
| Fórmula molecular | C10 H12 Cl N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid, Benzenepropanoic acid, β-(aminomethyl)-4-chloro- (9CI, ACI), Hydrocinnamic acid, β-(aminomethyl)-p-chloro- (7CI, 8CI), β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid (ACI), (±)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid, (±)-Baclofen, 4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid, 4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butyric acid, 4-Amino-3-(p-chlorophenyl)butyric acid, DL-4-Amino-3-p-chlorophenylbutanoic acid, DL-Baclofen, Ba 34647, Baclon, C 34647Ba, CIBA Ba 34647, dl-Baclofen, Lioresal, Lyvispah, MeSH ID: D001418, β-(4-Chlorophenyl)-γ-aminobutyric acid, β-(Aminomethyl)-p-chlorohydrocinnamic acid, β-(p-Chlorophenyl)-γ-aminobutyric acid, β-p-Chlorophenyl-GABA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14) |
| SMILES | NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-3-(4-clorofenil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 213.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.0557 |