Learn More
Baclofeno, Mikromol™
Código de producto. 18020100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18020100 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18020100 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1235.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Baclofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baclofen
CAS 1134-47-0
Nombres de analitos o componentes Baclofen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
SMILES NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC Ácido 4-amino-3-(4-clorofenil)butanoico
Peso molecular (g/mol) 213.66
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0557 g/mol