Learn More
Clorhidrato de éster metílico de baclofeno, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de éster metílico de baclofeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Baclofen Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 213407-11-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Baclofen Methyl Ester Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H14 Cl N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | β-(Aminomethyl)-4-chloro-benzenepropanoic acid methyl ester hydrochloride (1:1), Benzenepropanoic acid, β-(aminomethyl)-4-chloro-, methyl ester, hydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14ClNO2.ClH/c1-15-11(14)6-9(7-13)8-2-4-10(12)5-3-8;/h2-5,9H,6-7,13H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)CC(CN)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | metil 4-amino-3-(4-clorofenil)butanoato; hidrocloruro |
| Mostrar más |