Learn More
Baclofen, MedChemExpress
Descripción
Baclofen, a lipophilic derivative of γ-aminobutyric acid (GABA), is an orally active, selective metabotropic GABAB receptor (GABABR) agonist. Baclofen mimics the action of GABA and produces slow presynaptic inhibition through the GABAB receptor. Baclofen has high blood brain barrier penetrance. Baclofen has the potential for muscle spasticity research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Baclofen |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1134-47-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H12ClNO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | H2O : 2 mg/mL (9.36 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | O=C(O)CC(C1=CC=C(Cl)C=C1)CN |
| Mostrar más |