Learn More
Baclofeno, LoGiCal
Código de producto. 30459355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459355 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459355 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1235.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baclofen
CAS 1134-47-0
Nombres de analitos o componentes Baclofen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC Ácido 4-amino-3-(4-clorofenil)butanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 213.66
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0557 g/mol