Learn More
Baclofeno, Lipomed
Código de producto. 30459548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30459548 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30459548 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMBCL165350
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Baclofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baclofen
CAS 1134-47-0
Nombres de analitos o componentes Baclofen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O2
Sinónimo Baclofen, (3 RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC Ácido 4-amino-3-(4-clorofenil)butanoico
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 213.66
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0557 g/mol