Learn More
Clorhidrato de éster isopropílico de baclofeno, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de éster isopropílico de baclofeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Baclofen Isopropyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1332869-11-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Baclofen Isopropyl Ester Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H18 Cl N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | beta-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic Acid 1-Methylethyl Ester Hydrochloride (1:1), 1-Methylethyl beta-(aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoate hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9(2)17-13(16)7-11(8-15)10-3-5-12(14)6-4-10;/h3-6,9,11H,7-8,15H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)OC(=O)CC(CN)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-3-(4-clorofenil)butanoato de propan-2-ilo; hidrocloruro |
| Mostrar más |