Learn More
Clorhidrato de éster etílico de baclofeno, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de éster etílico de baclofeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Baclofen Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 204503-99-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Baclofen Ethyl Ester Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H16 Cl N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | beta-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride (1:1), Benzenepropanoic acid, beta-(aminomethyl)-4-chloro-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Ethyl beta-(aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoate hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16ClNO2.ClH/c1-2-16-12(15)7-10(8-14)9-3-5-11(13)6-4-9;/h3-6,10H,2,7-8,14H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)CC(CN)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-3-(4-clorofenil)butanoato de etilo; hidrocloruro |
| Mostrar más |