Learn More
Baclofeno EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Baclofeno EP Impureza A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4RS)-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one |
| CAS | 22518-27-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (4RS)-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H10 Cl N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (4RS)-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one (Baclofen Lactam), (RS)-4-amino-3-(4-chlorophenyl)butyric acid lactam, 4-(p-Chlorophenyl)-2-pyrrolidinone, 4-(4-Chlorophenyl)-2-pyrrolidinone, 4-(4-Chlorophenyl)-2-pyrrolidone, Baclofen Related Compound A, Baclofen Imp. A (EP), (+/-)-Baclofen lactam, Baclofen Related Compound A, Baclofen Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10ClNO/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)12-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,12,13) |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C2CNC(=O)C2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-clorofenil)pirrolidin-2-ona |
| Mostrar más |