Learn More
Baclofeno-d4, TRC
Código de producto. 30346187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30346187 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30346187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1080021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Baclofen phenyl-d4
CAS 1189938-30-4
Fórmula molecular C10 2H4 H8 Cl N O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo β-(Aminomethyl)-4-chloro-benzenepropanoic Acid-d4, β-(Aminomethyl)-p-chlorohydrocinnamic Acid-d4, β-(4-Chlorophenyl)-GABA-d5, Ba-34647-d4, Baclon-d4, Clofen-d4, Lioresal-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(CN)CC(=O)O)c([2H])c([2H])c1Cl
Nombre IUPAC Ácido 4-amino-3-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)butanoico
Peso molecular (g/mol) 217.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0808
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.