Learn More
(±)-Baclofeno-d4 (4-clorofenil-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Baclofen phenyl-d4 |
| CAS | 1189938-30-4 |
| Fórmula molecular | C10 2H4 H8 Cl N O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | β-(Aminomethyl)-4-chloro-benzenepropanoic Acid-d4, β-(Aminomethyl)-p-chlorohydrocinnamic Acid-d4, β-(4-Chlorophenyl)-GABA-d5, Ba-34647-d4, Baclon-d4, Clofen-d4, Lioresal-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8 H,5-6,12H2,(H,13,14)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(CN)CC(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-3-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 217.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0808 g/mol |
| Mostrar más |