Learn More
(+/-)-Baclofen, 99+%, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62768.03
| Cantidad | 1g |
|---|
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
| (+/-)-Baclofen | |
| C10H12ClNO2 | |
| 1g | |
| 14,937 | |
| Soluble in dilute NaOH or dilute HCl; Soluble in water at approximately 4mg/ml at pH 7;6 | |
| C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)CN)Cl | |
| 213.661 | |
| CHEBI:2972 | |
| ≥99% |
| 1134-47-0 | |
| MFCD00055143 | |
| UN2811 | |
| baclofen, lioresal, baclon, 4-amino-3-4-chlorophenyl butanoic acid, dl-baclofen, kemstro, gabalon, baclofene, baclofeno, baclofenum | |
| KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid | |
| 2284 | |
| 213.66 |
Seguridad y manipulación
- (^+)-Baclofen
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Baclofen