Learn More
Baclofeno 0,5 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30461302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30461302 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461302 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1235.0008
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baclofen
CAS 1134-47-0
Nombres de analitos o componentes Baclofen
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Baclofen, (3RS)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
Tipo de solución Single Solution
SMILES NCC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC Ácido 4-amino-3-(4-clorofenil)butanoico
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 213.66
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0557 g/mol