Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bacitracina, sal de cinc, potencia mín. 60 unidades/mg
Código de producto. 10259163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10259163 1 g Frasco de vidrio 1 g
10348310 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10259163 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.00€
    30.65€ / 1 g
    Ahorro 6.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1405-89-6
Número MDL MFCD16661228
Sinónimo Zinc bacitracin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bacitracin, zinc salt
Tipo Bacitracin Zinc Salt
Nombre de nota potency min. 60 Units/mg
Forma física Polvo cristalino fino
pH 6 to 7.5 (as described by Eur. Pharm.)
Punto de fusión 250.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 5% max. (1 g, 60°C) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa for 3 hrs.)
Envase Frasco de vidrio
Color Beige o gris-amarillo a blanco
Concentración ≥60 I.U./mg (potency, on dried subst.)
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 929
Información de solubilidad Solubility in water: 5.1g/L (28°C). Other solubilities: 6.55g/L methanol - 2.0g/L ethanol (28°C), 0.16g/L isopropanol- 1.3g/L ethyl acetate (28°C), 0.01g/L chloroform
Porcentaje de pureza 60 I.U./mg min. (potency, on dried subst.)