Learn More
Bacitracin Zinc, MedChemExpress
Código de producto. 16488206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488206 100 mg 100 miligramos
16441406 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488206 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0278
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Bacitracin Zinc (Zinc bacitracin) is a dephosphorylation of the C55-isoprenyl pyrophosphate interference for inhibition of cleavage of Tyr from Met-enkephalin with IC50 of 10 μM.
Bacitracin Zinc (Zinc bacitracin) is a dephosphorylation of the C55-isoprenyl pyrophosphate interference for inhibition of cleavage of Tyr from Met-enkephalin with IC50 of 10 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bacitracin Zinc
Forma física Solid
CAS 1405-89-6
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C66H101N17O16SZn
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Zinc bacitracin
Información de solubilidad 1M HCl : 50 mg/mL (33.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (0.67 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C([C@H](NC([C@@H](CCCN)NC([C@H](CCCCNC1=O)NC([C@H]([C@@H](C)CC)NC([C@@H](CCC([O-])=O)NC([C@@H](NC(C2CSC(C(C(CC)C)N)=N2)=O)CC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)[C@H](C)CC)N[C@@H](C(N[C@H](CC3=CN=CN3)C(N[C@H](CC([O-])=O)C(N[C@H]1CC(N)=O)=O)=O)=O)CC4=CC=CC=C4.[Zn+2]
Peso molecular (g/mol) 1486.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 1486.06
Porcentaje de pureza 98.76%