Learn More
Bacitracin Zinc (>80%), TRC
Código de producto. 17970615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17970615 50 mg 50 miligramos
30132539 250 mg 250 miligramos
17943425 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17970615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB10650550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1405-89-6
Sinónimo Bacitracin zinc∣Baciferm (8CI)∣Albac∣Bacifarmin∣Bacifarmin-zinc∣Baciferm PB∣Noptracin∣ST 56∣Zinc-bacitracin∣Bacitracin Zinc∣GR 31385A
Especificaciones
Formato Neat
Peso molecular 1472.06
Tipo de producto API