Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bacitracina, potencia mín. 60 unidades/mg
Código de producto. 10667542 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10667542 25 g Frasco de vidrio 25 g
10523201 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10667542 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226100250
Solicitar formato a granel o personalizado
La bacitracina, n.° de CAS 1405-87-4, es un antibiótico cíclico basado en polipéptidos que presenta actividad contra microbios que causan neumonía, infecciones en la piel y en los ojos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La bacitracina es una mezcla de al menos nueve polipéptidos cíclicos distintos, originalmente aislados de bacterias Bacillus en 1945
•Las bacitracinas funcionan mediante la unión de cationes metálicos divalentes y la prevención de la hidrólisis de lípidos en componentes de pared celular utilizables
Aplicaciones
• La bacitracina se ha combinado con nanopartículas en algunos estudios de laboratorio para aumentar su eficacia
• Es adecuada para el estudio de laboratorio de resistencia bacteriana, infección y reactividad cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1405-87-4
Fórmula molecular C66H103N17O16S
Número MDL MFCD00062640
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bacitracin
Tipo Bacitracin
Forma física Polvo
Punto de fusión 221.0°C to 225.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 5.0% max. (1 g, 60°C, 3 Hrs) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa)
Envase Frasco de vidrio
Color Beige o blanco
Concentración ≥60 I.U./mg (potency, on dried subst.)
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 927
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, methanol and, alcohol, practically insoluble in ether, chloroform and, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 1422.71
Porcentaje de pureza 60 I.U./mg min. (potency, on dried subst.)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bacitracin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.