Learn More
Bacitracina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10094627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10094627 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10094627 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP29501
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Inhibidor de la isomerasa de disulfuro de proteínas. Interfiere con los compuestos básicos de peptidoglucano de la pared celular de bacterias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bacitracin
Tipo Bacitracin
Forma física Polvo/Sólido
CAS 1405-87-4
pH 6.0 to 7.0
Punto de fusión 221°C
Fuente Bacillus licheniformis
Pérdida por secado < 5.0%
Envase Vidrio ámbar
Potencia > 70 U/mg
Color Beige
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C66H103N17O16S
Índice Merck 15, 927
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 1422.69
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bacitracin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.