Learn More
Bacitracina F (~75%), TRC
Código de producto. 17984245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984245 50 mg 50 miligramos
17952535 10 mg 10 miligramos
17974735 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17984245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB10653050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22601-63-4
Fórmula molecular C66 H98 N16 O17 S
Peso molecular (g/mol) 1419.65
Sinónimo L-Asparagine, N-[[2-[(2S)-2-methyl-1-oxobutyl]-4-thiazolyl]carbonyl]-L-leucyl-D-α-glutamyl-L-isoleucyl-L-lysyl-D-ornithyl-L-isoleucyl-D-phenylalanyl-L-histidyl-D-α-aspartyl-, (10→4)-lactam, Bacitracin F (8CI,9CI), 1,4,7,10,13,16,19-Heptaazacyclopentacosane, cyclic peptide deriv., 4,10-Anhydro[N-[[2-[(2S)-2-methyl-1-oxobutyl]-1,3-thiazol-4-yl]carbonyl]-L-leucyl-D-α-glutamyl-L-isoleucyl-L-lysyl-D-ornithyl-L-isoleucyl-D-phenylalanyl-L-histidyl-D-α-aspartyl-L-asparagine]
Nombre IUPAC (4R)-5-[[(2S,3S)-1-[[(3S,) 6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-amino-2-oxoetil)-18-(3-aminopropilo)-12-benzil-15-[(2S)-butan-2-il]-6-(carboximetil)-9-(1H-imidazol-4-ilmetil)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazaciclicopentacos-21-il]amino]-3-metil-1-oxopentan-2-il]amino]-4-[[(2S)-4-metil-2-[[2-[(2S)-2-metilbutanoilo]-1,3-tiazol-4-carbonil]amino]pentanoil]amino-5-ácido oxopentanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)c1csc(n1)C(=O)[C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H]2CCCCNC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]cn3)NC(=O)[C@@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC2=O)[C@@H](C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bacitracin F
Nombres de analitos o componentes Bacitracin F
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C66H98N16O17S/c1-9-35(6)52(82-58(92)42(22-23-50(84)85)73-59(93)43(26-34(4)5)75-63(97)48-32-100-66(80-48)54(88)37(8)11-3)64(98)74-40-20-15-16-25-70-55(89)46(29-49(68)83)77-62(96)47(30-51(86)87)78-61(95)45(28-39-31-69-33-71-39)76-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)79-65(99)53(36(7)10-2)81-57(91)41(21-17-24-67)72-56(40)90/h12-14,18-19,31-37,40-47,52-53H,9-11,15-17,20-30,67H2,1-8H3,(H2,68,83)(H,69,71)(H,70,89)(H,72,90)(H,73,93)(H,74,98)(H,75,97)(H,76,94)(H,77,96)(H,78,95)(H,79,99)(H,81,91)(H,82,92)(H,84,85)(H,86,87)/t35-,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,52-,53-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1418.7017