Learn More
Bacitracina (>80%), TRC
Código de producto. 30138741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138741 25 g 25 g
30135138 10 g 10 g
30006798 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB10650025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1405-87-4
Fórmula molecular C66 H103 N17 O16 S . 3 C65 H101 N17 O16 S
Peso molecular (g/mol) 1155.4
Sinónimo Altracin, Ayfivin, Baci-Jel, Baciguent, Bacillichin, Bacilliquin, Bacitek Ointment, Fortracin, Parentracin, Penitracin, Topitracin, Tropitracin, Zutracin
Nombre IUPAC (4R)-4-[[(2S)-2-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-metilbutil]-4,5-dihidro-1,3-tiozol-4-carbonil]amino]-4-metilpentanoil]amino-5-[[(2S)-1-[[(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-amino-2-oxoetil)-18-(3-aminopropil)-12-bencelo-15-[(2S)-butan-2-il]-6-(carboximetil)-9-(1H-imidazol-4-ilmetil)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazaciclopentacos-21-il]amino]-3-metil-1-oxobutan-2-il]amino]-5-ácido oxopentanoico; (4R)-4-[[(2S)-2-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-metilbutil]-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carbonil]amino]-4-metilpentanoil]amino-5-[[(2S,3S)-1-[[(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-amino-2-oxoetil)-18-(3-aminopropilo)-12-benzil-15-[(2S)-butan-2-il]-6-(carboximetil)-9-(1H-imidazol-4-ilmetil)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazaciclopentacos-21-il]amino-3-metil-1-oxopentan-2-il]amino]-5-ácido oxopentanoico; (4R)-4-[[(2S)-2-[[(4R)-2-[(1S,) 2S)-1-amino-2-metilbutil]-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carbonil]amino]-4-metilpentanoil]amino-5-[[(2S,3S)-1-[[(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-amino-2-oxoetil)-18-(3-aminopropilo)-12-benzil-6-(carboximetil)-9-(1H-imidazol-4-ilmetil)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-15-propano-2-il-1,4,7,10,13,16,19-heptazaciclopentacos-21-il]amino]-3-metil-1-oxopentán-2-il]amino]-5-ácido oxopenanoico; (4R)-4-[[(2S)-2-[[(4R)-2-[(1S)-1-amino-2-metilpropil]-4,5-dihidro-1,3-tiozol-4-carbonil]amino]-4-metilpentanoil]amino-5-[[(2S,3S)-1-[[(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S)-3-(2-amino-2-oxoetil)-18-(3-aminopropilo)-12-benzil-15-[(2S)-butan-2-il]-6-(carboximetil)-9-(1H-imidazol-4-ilmetil)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazaciclopentacos-21-il]amino]-3-metil-1-oxopentan-2-il]amino-5-ácido oxopenanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C1=N[C@@H](CS1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H]2CCCCNC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]cn3)NC(=O)[C@@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC2=O)[C@@H](C)CC.CC[C@H](C)[C@H](N)C5=N[C@@H](CS5)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H]6CCCCNC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](Cc7c[nH]cn7)NC(=O)[C@@H](Cc8ccccc8)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC6=O)C(C)C.CC[C@H](C)[C@H](N)C9=N[C@@H](CS9)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H]%10CCCCNC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](Cc%11c[nH]cn%11)NC(=O)[C@@H](Cc%12ccccc%12)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC%10=O)[C@@H](C)CC.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]%13CSC(=N%13)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@H]%14CCCCNC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](Cc%15c[nH]cn%15)NC(=O)[C@@H](Cc%16ccccc%16)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC%14=O)[C@@H](C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bacitracin
Nombres de analitos o componentes Bacitracin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C66H103N17O16S.3C65H101N17O16S/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90;1-9-35(7)51(68)65-80-47(31-99-65)62(96)75-42(25-33(3)4)58(92)73-41(21-22-49(84)85)57(91)82-53(36(8)10-2)64(98)74-39-19-14-15-24-70-54(88)45(28-48(67)83)77-61(95)46(29-50(86)87)78-60(94)44(27-38-30-69-32-71-38)76-59(93)43(26-37-17-12-11-13-18-37)79-63(97)52(34(5)6)81-56(90)40(20-16-23-66)72-55(39)89;1-9-35(7)51(68)65-80-47(31-99-65)62(96)75-42(25-33(3)4)58(92)73-41(21-22-49(84)85)57(91)81-52(34(5)6)63(97)74-39-19-14-15-24-70-54(88)45(28-48(67)83)77-61(95)46(29-50(86)87)78-60(94)44(27-38-30-69-32-71-38)76-59(93)43(26-37-17-12-11-13-18-37)79-64(98)53(36(8)10-2)82-56(90)40(20-16-23-66)72-55(39)89;1-9-35(7)52(82-57(91)41(21-22-49(84)85)73-58(92)42(25-33(3)4)75-62(96)47-31-99-65(80-47)51(68)34(5)6)63(97)74-39-19-14-15-24-70-54(88)45(28-48(67)83)77-61(95)46(29-50(86)87)78-60(94)44(27-38-30-69-32-71-38)76-59(93)43(26-37-17-12-11-13-18-37)79-64(98)53(36(8)10-2)81-56(90)40(20-16-23-66)72-55(39)89/h12-14,18-19,31,33-37,40-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,70,72)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88);11-13,17-18,30,32-36,39-47,51-53H,9-10,14-16,19-29,31,66,68H2,1-8H3,(H2,67,83)(H,69,71)(H,70,88)(H,72,89)(H,73,92)(H,74,98)(H,75,96)(H,76,93)(H,77,95)(H,78,94)(H,79,97)(H,81,90)(H,82,91)(H,84,85)(H,86,87);11-13,17-18,30,32-36,39-47,51-53H,9-10,14-16,19-29,31,66,68H2,1-8H3,(H2,67,83)(H,69,71)(H,70,88)(H,72,89)(H,73,92)(H,74,97)(H,75,96)(H,76,93)(H,77,95)(H,78,94)(H,79,98)(H,81,91)(H,82,90)(H,84,85)(H,86,87);11-13,17-18,30,32-36,39-47,51-53H,9-10,14-16,19-29,31,66,68H2,1-8H3,(H2,67,83)(H,69,71)(H,70,88)(H,72,89)(H,73,92)(H,74,97)(H,75,96)(H,76,93)(H,77,95)(H,78,94)(H,79,98)(H,81,90)(H,82,91)(H,84,85)(H,86,87)/t35-,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,48-,52-,53-,54-;3*35-,36-,39-,40+,41+,42-,43+,44-,45-,46+,47-,51-,52-,53-/m0000/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 5644.9488