Learn More
Melford Bacitracina
Descripción
La bacitracina es un antibiótico de gran importancia en el mercado de las ciencias biológicas.
En el mercado de las ciencias biológicas, la bacitracina se utiliza principalmente por sus propiedades antimicrobianas. Se emplea comúnmente en laboratorios de microbiología, investigación e industrias farmacéuticas. La bacitracina es eficaz contra una amplia gama de bacterias grampositivas, incluidas las especies Staphylococcus y Streptococcus.
Una de las aplicaciones clave de la bacitracina es en el cultivo de células y tejidos. Se utiliza como aditivo en medios de cultivo celular para prevenir la contaminación bacteriana, asegurando el crecimiento de líneas celulares no contaminadas. La bacitracina actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana, provocando la interrupción del crecimiento bacteriano y previniendo la contaminación.
Además, la bacitracina se utiliza en laboratorios de investigación para estudiar la susceptibilidad bacteriana a los antibióticos y determinar las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) de las bacterias. Es una herramienta esencial para evaluar la eficacia de los agentes antimicrobianos y estudiar los mecanismos de resistencia a los antibióticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bacitracin |
| CAS | 1405-87-4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C66H103N17O16S |