Learn More
Invitrogen™ BACE1 (β-Secretase) FRET Assay Kit, red
Description
BACE1 (β-secretasa) es una enzima clave implicada en la producción de beta-péptidos amiloides (beta) que se encuentran en placas amiloides extracelulares de la enfermedad de Alzheimer. En algunos casos, el Alzheimer familiar de inicio temprano se puede atribuir a una mutación sueca en la proteína precursora amiloide (APP), lo que mejora drásticamente la división de esta proteína por BACE1. Esta y otras pruebas genéticas y patológicas han llevado a enfoques terapéuticos centrados en la inhibición de BACE1 y otras encimas de fragmentación de APP, como la gamma-secretasa. El kit de ensayo de transferencia de energía por resonancia de fluorescencia (FRET) BACE1 proporciona un método sensible y eficaz para la detección de posibles inhibidores BACE1. Este kit utiliza BACE1 expresado en baculovirus purificado y un nuevo sustrato de péptido rojo FRET basado en la mutación sueca.
El kit de ensayo BACE1 FRET ofrece:
Emisión roja para reducir la interferencia de compuestos
Excitación a 545 nm y emisión de lectura a 585 nm
Un ensayo fácil de usar, rápido y homogéneo que se realiza en solución
Formato versátil para una detección de alto rendimiento
Resultados estable: las mediciones pueden realizarse hasta 24 horas
. El principio del ensayo BACE1 FRET es el siguiente: El sustrato péptido se sintetiza con dos fluoróforos, un donante fluorescente (un derivado de la rodamina (Rh)) y un aceptor de enfriamiento patentado. La distancia entre estos dos grupos ha sido seleccionada de manera que, al excitar la luz, la energía de fluorescencia del donante (D) es significativamente sofocada por el aceptor (A) a través de un fenómeno mecánico cuántico conocido como transferencia de energía de resonancia (Figura 1). Tras la escisión por la proteasa, el fluoróforo se separa del grupo de enfriamiento, restaurando el rendimiento de fluorescencia total del donante. Por lo tanto, un sustrato péptido débilmente fluorescente se vuelve muy fluorescente sobre la hendidura enzimática; el aumento de la fluorescencia está linealmente relacionado con la tasa de proteólisis.
Fuente de la enzima BACE1:
Una secuencia de ADNc que codifica los aminoácidos 1-460 de BACE1 humano, correspondiente al ectodominio, se expresó en células de insectos recombinantes infectadas por baculovirus. El BACE1 purificado existe con la forma proBACE1 con un peso molecular aparente de 55 kDa y una secuencia N-terminal de TQHGIRLPLR.
El kit de ensayo BACE1 FRET ofrece:
. El principio del ensayo BACE1 FRET es el siguiente: El sustrato péptido se sintetiza con dos fluoróforos, un donante fluorescente (un derivado de la rodamina (Rh)) y un aceptor de enfriamiento patentado. La distancia entre estos dos grupos ha sido seleccionada de manera que, al excitar la luz, la energía de fluorescencia del donante (D) es significativamente sofocada por el aceptor (A) a través de un fenómeno mecánico cuántico conocido como transferencia de energía de resonancia (Figura 1). Tras la escisión por la proteasa, el fluoróforo se separa del grupo de enfriamiento, restaurando el rendimiento de fluorescencia total del donante. Por lo tanto, un sustrato péptido débilmente fluorescente se vuelve muy fluorescente sobre la hendidura enzimática; el aumento de la fluorescencia está linealmente relacionado con la tasa de proteólisis.
Fuente de la enzima BACE1:
Una secuencia de ADNc que codifica los aminoácidos 1-460 de BACE1 humano, correspondiente al ectodominio, se expresó en células de insectos recombinantes infectadas por baculovirus. El BACE1 purificado existe con la forma proBACE1 con un peso molecular aparente de 55 kDa y una secuencia N-terminal de TQHGIRLPLR.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Los componentes del kit de ensayo BACE1 FRET se enumeran en la tabla 1. Se suministra suficiente reactivo para 400 ensayos cinéticos o de punto final de alto rendimiento. La enzima BACE1 también está disponible por separado. Almacene la enzima BACE1 a –80 °C. Guarde el sustrato BACE1 y el estándar de producto BACE1 a –20 °C. Evite someter estos componentes a ciclos repetidos de congelación y descongelación. El tampón de ensayo BACE1 y la solución de parada BACE1 pueden descongelarse al recibirlos y almacenarse a temperatura ambiente. |
| ensayo | Ensayo de β-secretasa |
| Tipo de producto | Kit de ensayo FRET |
| Propiedades de sustrato | Sustrato basado en péptidos |
| Tipo de sustrato | Sustrato de la beta-secretasa |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Cantidad | Ensayos de 400 x 40 µL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Objetivo | Beta secretasa (BACE1) |