Learn More
Baccatina III, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10367421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
10367421 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 10367421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 329380050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baccatine III
Nombre de nota 95%
CAS 27548-93-2
Punto de fusión 229.0°C to 234.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C31H38O11
Índice de refracción 1.5455 to 1.5475
Número MDL MFCD00153921
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in dmso,ethanol
Clave InChI OVMSOCFBDVBLFW-VHLOTGQHSA-N
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@@H](O)C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)[C@@H]3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C
Nombre IUPAC (1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetiloxi)-1,9,15-trihidroxi-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-6-oxatetraciclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-il benzoato
Peso molecular (g/mol) 586.63
PubChem CID 71816153
Formula Weight (peso de la fórmula) 586.6
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido