Learn More
Bacampicillin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16464557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464557 50 mg 50 miligramos
16458678 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16464557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1149A
MedChemExpress Bacampicillin hydrochloride is a penicillin antibiotic, is a prodrug of ampicillin with improved oral bioavailability.
Bacampicillin hydrochloride is a penicillin antibiotic, is a prodrug of ampicillin with improved oral bioavailability.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bacampicillin hydrochloride
Forma física Powder
CAS 37661-08-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28ClN3O7S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (249.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)OC(OC(OCC)=O)C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 501.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.98
Porcentaje de pureza 98.03%