Learn More
A&D Weighing™ BA-225TE Microbásculas/Semimicrobásculas de nivel premium
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17817600
Cambiar vista
Click to view available options
BA-225TE Premium-Level Micro/Semi-Micro Balance; Certifications/Compliance: CE, UKCA, GLP/GMP; Capacity: 220 g; Automation Interface: RS-232; Diameter (Metric) Outer Pan: 85 mm; Display Type: Color Touchscreen
Código de producto.
17817600 BA-225TE Premium-Level Micro/Semi-Micro Balance; Certifications/Compliance: CE, UKCA, GLP/GMP; Capacity: 220 g; Automation Interface: RS-232; Diameter (Metric) Outer Pan: 85 mm; Display Type: Color Touchscreen
1 options
Código de producto. 17817600 Proveedor A&D Weighing™ N.º de proveedor BA225TE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14637.00€
    13595.38€ / paquete de 1
    Ahorro 1041.62€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las series BA y BA-T ofrecen la máxima operabilidad, una funcionalidad mejorada y una gama más amplia de soluciones. Todos los modelos vienen de serie con un ionizador externo para la eliminación rápida y sencilla de la estática.
  • Pantallas táctiles en color multifuncionales para un funcionamiento intuitivo de funciones avanzadas
  • Apertura/cierre automático y programable de las puertas de rotura de brisa con sensores IR sin contacto
  • Unidad de rotura de brisa extraíble con paneles de vidrio separables fáciles de limpiar para una mejor limpieza
  • No hay ranuras para las puertas deslizantes para que no se acumulen contaminantes
  • Rotura de brisa interna adicional para modelos de 0,001 mg para aumentar la estabilidad
  • Ionizador externo para la eliminación instantánea de la estática
  • Control de acceso de usuario (UAC) con funciones de gestión de derechos de usuario y bloqueo de contraseñas
  • Información del historial para el inicio/cierre de sesión, el funcionamiento, el ajuste de sensibilidad y la detección de choque de impacto (ISD). Detección de choque de impacto (ISD) que proporciona información para evitar daños al sensor de peso (patentado)
  • Modo de formulación para un pesaje rápido y preciso de varias muestras para mezclar
  • Modo HPLC para la preparación de soluciones tampón para cromatografía de líquidos de alto rendimiento
  • Soporte diario/periódico de comprobación de balance
  • Función de comprobación de rutina inteligente (SRC)
  • Asistencia de nivelación en pantalla
  • Ajuste automático de autosensibilidad «AD-Just» mediante la prueba de repetibilidad interna de peso para evaluar rápidamente el rendimiento en un entorno determinado
  • Función de memoria de datos
  • Características de respuesta seleccionables para negociar una velocidad de pesaje más rápida para una mayor estabilidad de la pantalla o viceversa. Salida en conformidad con GLP/GMP/GCP/ISO para cumplir los requisitos de documentación
  • Universal Flexi Coms (UFC) para personalizar el contenido y el diseño de la impresión
  • Modo de recuento de salida bruta/neta/tara con la función de mejora de la precisión de recuento automático (ACAI)
  • Función de modo porcentajes para el pesaje de objetivos o comprobación de la variación de la muestra
  • Función de cálculo estadístico (SCF) para facilitar el análisis de las mediciones
  • Funciones de encendido y apagado automático. Gancho inferior para pesar un material magnético así como para medir la densidad
Especificaciones
Interfaz de automatización RS-232
Calibración Interno
Certificaciones/conformidad CE, UKCA, GLP/GMP
Tipo de conexión RS-232C (D-Sub 9P), USB-A, USB-B (Mini B), Ethernet (TCP/IP), entrada de llave externa (2)
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0,01 mg
Rango de humedad ≤85 % a 5 °C a 40 °C
Incluye Cubierta de pantalla, AC Adaptador, 1,8 m USB Cable, pinzas para pesa de calibración, microespátula
Idiomas Inglés, francés, alemán, italiano, holandés, español, portugués, ruso, coreano, chino, japonés
Nivelado Manual con asistencia de nivelación en pantalla
Linealidad ± 0,15 mg
Material Aluminio, plástico, vidrio
Repetibilidad 0,015 mg/0,03 mg
Tiempo de estabilización 7 s
Intervalo de temperatura (imperial) 41 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Tipo Balanza analítica
Garantía 3 años
Modos de pesaje Pesaje, recuento, porcentaje, formulación, HPLC
Anchura (imperial) 6,8 in
Anchura (métrico) 173 mm
Altura (imperial) 11,2 in
Altura de la cámara (imperial) 6,5 in
Altura (métrico) 284 mm
Altura de la cámara (métrico) 166 mm
Fondo (imperial) 17,7 in
Fondo (métrico) 450 mm
Diámetro de la cubeta exterior (imperial) 3,4 in
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 85 mm
Peso (imperial) 14,77 lb
Peso (métrico) 6,7 kg
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz