missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ B3GALTL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13443177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13443177 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13443177 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA529055

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, Raji. Predicted reactivity: Mouse (85%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The protein encoded by this gene is a beta-1, 3-glucosyltransferase that transfers glucose to O-linked fucosylglycans on thrombospondin type-1 repeats (TSRs) of several proteins. The encoded protein is a type II membrane protein. Defects in this gene are a cause of Peters-plus syndrome (PPS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B3GALTL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica B3GLCT
N.º de referencia del gen Q6Y288
Alias de gen B3galtl; B3GLCT; B3Glc-T; B3GTL; beta 1,3-galactosyltransferase-like; beta 3-glucosyltransferase; beta 3-glycosyltransferase-like; beta-1,3-glucosyltransferase; Beta3Glc-T; beta-3-glucosyltransferase; beta-3-glycosyltransferase-like; Gal-T; Gm1057; UDP-GAL:beta-GlcNAc beta-1,3-galactosyltransferase-like
Símbolos de los genes B3GLCT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human B3GALTL. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 145173
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.