missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ B3GALNT1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15857763
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15857763 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15857763 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA569353

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 79%; Rat: 93%.

B3GALNT1 gene ontology annotations related to this gene include protein glycosylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B3GALNT1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica B3GALNT1
N.º de referencia del gen O75752
Alias de gen B3galnt1; B3galt3; b3Gal-T3; b3GT3; Beta-1,3-galactosyltransferase 3; beta-1,3-GalNAc-T1; Beta-1,3-GalTase 3; beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 1; beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 1 (globoside blood group); beta-3-GalNAc-T1; beta3GalT3; beta3Gal-T3; beta-3-Gx-T3; Brainiac 1; brainiac1; galactosylgalactosylglucosylceramide beta-D-acetyl-galactosaminyltransferase; galT3; Gb4Cer; GLCT3; GLOB; Globoside blood group; globoside synthase; globotriaosylceramide 3-beta-N-acetylgalactosaminyltransferase; Mbrn 1; Mbrn1; P; P antigen synthase; P blood group globoside; P1; UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,3-galactosyltransferase 1; UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,3-galactosyltransferase III; UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,3-galactosyltransferase, polypeptide 3; UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,3-galactosyltransferase, polypeptide 3 (Globoside blood group); UDP-GalNAc:beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 1; UDP-GalNAc:betaGlcNAc beta 1,3-galactosaminyltransferase, polypeptide 1; UDP-GalNAc:betaGlcNAc beta-1,3-galactosaminyltransferase, polypeptide 1 (Globoside blood group); UDP-N-acetylgalactosamine:globotriaosylceramide beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase; UNQ531/PRO1074
Símbolos de los genes B3GALNT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the middle region of human B3GALNT1.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8706
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.