Learn More
Brady™ Etiquetas indicadoras de esterilización de la serie B33
Código de producto. 17180181
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
1,5 in
2 in
Cantidad:
1250/paq.
1500/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1250
paquete de 1500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Cantidad unitSize
17180181 1,5 in 1250/paq. paquete de 1250
17190181 2 in 1500/paq. paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17180181 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 149261
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Las etiquetas de indicación de esterilización de la serie Brady™ B33 son etiquetas de polipropileno con indicación de esterilización por vapor con cabezales preimpresos que muestran la palabra STERILIZED (ESTERILIZADO) cuando se exponen a condicione
Ideal para usar en seguimiento de muestras, gestión de inventario, seguimiento general e identificación de materiales de laboratorio que requieren esterilización. Solución económica para identificar viales, tubos, gradillas y matraces. Se adhiere a acero inoxidable, vidrio y polipropileno. Soporta temperaturas de -320,8 a 249,8 °F (-196 a 121 °C)
Compliance
Directiva RoHS 2011/65/UE
Spécification
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Polipropileno
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de laboratorio, etiquetado indicador de temperatura
Para utilizar con (equipo) BBP™ 33 Impresora de etiquetas
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
N.° por paquete 1250 etiquetas/rollo
Cantidad 1250/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 25.40 x 38.1 mm
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.10 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 38.10 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura del área imprimible (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 25.40 mm
Altura del área de impresión (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number B33-235-7425-AC
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.