Learn More
Brady™ Etiquetas indicadoras de esterilización de la serie B33
Description
Ideal para usar en seguimiento de muestras, gestión de inventario, seguimiento general e identificación de materiales de laboratorio que requieren esterilización. Solución económica para identificar viales, tubos, gradillas y matraces. Se adhiere a acero inoxidable, vidrio y polipropileno. Soporta temperaturas de -320,8 a 249,8 °F (-196 a 121 °C)
Compliance
Directiva RoHS 2011/65/UE
Spécification
Spécification
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Polipropileno |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?