Learn More
Brady™ Serie B33 Recubierto de poliamida Nylon Etiquetas de tela
Código de producto. 30041416 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,25 in
0,5 in
0,75 in
1 in
1,5 in
Altura (imperial):
0,75 in
0,937 in
1,437 in
2,5 in
4 in
6 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2300
paquete de 2500
paquete de 300
paquete de 450
paquete de 700
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) Tamaño de la unidad
30041416 0,75 in 0,75 in paquete de 1000
30041434 1 in 0,75 in paquete de 2500
30041418 0,75 in 0,937 in paquete de 2500
30041463 0,25 in 1,437 in paquete de 2500
30041460 0,5 in 1,437 in paquete de 2500
30041481 1 in 1,437 in paquete de 2300
30041443 1 in 2,5 in paquete de 700
30041409 1 in 4 in paquete de 450
30041426 1,5 in 4 in paquete de 450
30041444 1,5 in 6 in paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 30041416 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 153088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    199.67€ / paquete de 1000
    Ahorro 9.33€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Nylon Las etiquetas envolventes de tela (B-499) son muy flexibles y se adaptan a superficies con curvas cerradas, como alambres y cables.
Nylon Las etiquetas envolventes de tela (B-499) son muy flexibles y se adaptan a superficies con curvas cerradas, como alambres y cables. Se requiere una cinta para imprimir este material.
  • La tela de nailon recubierta de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica.
  • Se recomienda para su uso en interiores
  • Homologación UL y con aprobación CSA
  • Amplio rango de temperatura de servicio
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Nylon Paño
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de laboratorio, marcado de almacenes, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) Brady™ Impresoras de etiquetas
Etiquetas por fila 1 etiqueta
Cantidad 1000 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.166 mm
Repetición vertical (métrico) 21.59 mm
Dimensiones (L x An) 19.05 x 19.05 mm
Longitud (imperial) 0,75 in
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19.1 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number B33-254-499