Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de vinilo recubierto con adhesivo reposicionable serie B33
Tienda Brady ProductosDescripción
Permanente o reposicionable, la etiqueta de tela de vinilo de la serie B33 está ahí para quedarse... a menos que desee cambiarla. El adhesivo y el respaldo de tela ofrecen un excelente poder de sujeción, al mismo tiempo que permiten una extracción y reposicionamiento limpios.
Se requiere una cinta para imprimir este material.
- Se adhiere a cualquier superficie limpia y seca.
- Capa superior especialmente formulada para una excelente calidad de impresión
- Acabado semibrillante para una apariencia nítida y limpia.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Caucho reposicionable |
| Color | Blanco |
| Acabado | Semisatinado |
| Formato | Troquelado |
| Material | Paño de vinilo |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de equipos, etiquetado de laboratorios, etiquetado de cables |
| Mostrar más |