Descripción
- Adhesivo permanente ultra agresivo sensible a la presión a base de caucho
- Solo para uso en interiores
- Cintas de poliéster con acabado brillante
- Resiste el tráfico de montacargas y transpaletas sin romperse ni levantarse.
- Cinta resistente a la abrasión, a los productos químicos, a la corrosión, a la humedad, a los rayos UV y a la intemperie.
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | B30C-3000-483YL-KT |
| Certificaciones/conformidad | Homologado por UL; con aprobación CSA |
| Acabado | Brillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado en el suelo (solo para uso interior) |
| Para utilizar con (equipo) | i7500, Impresora de signos y etiquetas multicolor BBP35, Impresora de rótulos y etiquetas a color y recorte BBP37 |
| Longitud (imperial) | 100 ft. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | °0 F a +129 °F |
| Grosor | 0,004 in |
| Anchura (imperial) | 3 in |
| Tipo de adhesivo | Caucho permanente y sensible a la presión |
| Mostrar más |