Learn More
B220, MedChemExpress
Código de producto. 16490579
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16490579 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16490579 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100272
MedChemExpress B220 is an antiviral agent which can inhibit the growth of HSV-1, HSV-2 and human cytomegalovirus (CMV).
B220 is an antiviral agent which can inhibit the growth of HSV-1, HSV-2 and human cytomegalovirus (CMV).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material B220
Forma física Solid
CAS 112228-65-6
Color Yellow
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
SMILES CC1=C(C)C=C2N=C3C(N(CCN(C)C)C4=C3C=CC=C4)=NC2=C1
Peso molecular (g/mol) 318.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.42
Porcentaje de pureza 99.0%