Learn More
BINDER™ Serie B Classic.Line - Incubadora estándar con ajuste mecánico
Código de producto. 15652076 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15652076 230 V cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15652076 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90100002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00€
    1238.19€ / paquete de 1
    Ahorro 151.81€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Con la estufa microbiológica de la serie B, obtiene una unidad fiable y potente en una configuración sólida a un precio muy atractivo.
  • Rango de temperatura: °30 C a 70 °C
  • Termostato hidromecánico
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • 2 gradillas cromadas
  • Apilable
  • Sin control de humedad
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1 pie cúbico
Capacidad del estante (imperial) 22 lb.
Capacidad del estante (métrico) 10 kg
Descripción B028-230 V, Estándar, Serie B Classic.Line - Incubadoras estándar con ajuste mecánico, 28 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 28 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Convection Type Natural, APT Tecnología de línea
Admite Ninguno
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
No. of Places 1
N.º de estantes 2 estándar/4 máx.
Tipo de tapón UE
Intervalo de temperatura (métrico) De 30 °C a 70 °C
Tipo Incubadora estándar
Pantalla Analógico
Modelo B028-230 V
N.º de puertas 1
Uniformidad de temperatura 1,5 ± K a 37 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 x 250 x 280 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 648 x 482 x 455 mm
Anchura (imperial) 22,8 in
Anchura (métrico) 580 mm
Altura (métrico) interior 280 mm
Fondo interior (métrico) 425 mm
Peso (métrico) 23 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 0,25 kW
Amperaje 1,1 A
Frecuencia 50/60 Hz