Learn More
b-Tocoferol (1,0 mg/mL en hexano) (mezcla racémica), TRC
Código de producto. 30451615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5x1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451615 5x1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30451615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5261735X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beta Tocopherol
CAS 148-03-8
Fórmula molecular C28 H48 O2
Cantidad 5x1 mL
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2R*(4R*,8R*)]-, 6-Chromanol, 2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI), rel-(2R)-3,4-Dihydro-2,5,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-ol, 2,5,8-Trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,8-Dimethyltocol, Cumotocopherol, DL-β-Tocopherol, Neotocopherol, dl-β-Tocopherol, p-Xylotocopherol, β-Tocopherol
Fórmula InChI InChI=1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21-,22-,28-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)cc(C)c2O1
Nombre IUPAC (2R)-2,5,8-trimetil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidrocromen-6-ol
Peso molecular (g/mol) 416.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.3654
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL