Learn More
Masterflex™ Bomba de lavado de velocidad variable B/T™
Código de producto. 11709909 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,71 a 42 lpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11709909 De 0,71 a 42 lpm cada uno
1 options
Código de producto. 11709909 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7711167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11685.00€
    8909.50€ / paquete de 1
    Ahorro 2775.50€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Bomba de lavado de velocidad variable Masterflex™ B/T™ para transferencia y dispensación de grandes volúmenes
  • Las unidades Masterflex™ B/T™ son la mejor opción para las aplicaciones de transferencia a granel de caudal alto
  • Su construcción duradera garantiza una larga vida útil con un mantenimiento mínimo
  • Entre los sólidos materiales se incluyen acero inoxidable/acero al carbono, una carcasa de aluminio fundido con un revestimiento de epoxi en polvo y rodillos Nylatron™ para una robusta fiabilidad.
  • Todas las unidades B/T incluyen un nuevo y mejorado cabezal de bomba Rapid-Load™ para cambios de tubos rápidos y sencillos.
  • El nuevo diseño del mecanismo de oclusión proporciona un mecanismo de retención de tubos mejorado que mantiene el tubo firmemente en su lugar para simplificar aún más el proceso de carga
  • Compatible con los tamaños de tubos PerfectPosition™ B/T 87 y B/T 91 , lo que proporciona un rendimiento mejorado en aplicaciones de alta presión y una mayor vida útil de los tubos
  • Caudal de 0,71/2,1 a 42 lpm con tubo B/T - El caudal depende de las rpm de la unidad y del tamaño de los tubos
  • El interruptor de bloqueo de seguridad desconecta la alimentación para detener la unidad cuando la puerta se abre
  • Controlador desmontable con cable de 1,9 m montado en la bomba o en la pared
  • El motor de categoría IP56 protege contra el polvo y los chorros fuertes de agua
  • Motor reversible, purga antes o después del bombeo, bombeo de líquidos en cualquier dirección
  • Incluye cable de línea de 6 pies con enchufe europeo
  • El requisito de alimentación de la unidad es de 200 a 260 VCA, 50 Hz
Especificaciones
Amperaje 3,3 amperios
Tipo de control Velocidad analógica variable
Descripción Capacidad de lavado
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (44,2 x 68,6 x 40 cm)
Requisitos eléctricos 230 V CA
Caudal De 0,71 a 42 lpm
Clasificación IP IP56
Incluye Cabezal de bomba Rapid-Load, 91 tubos B/T (1 metro)
Tipo de motor 1/2 hp
N.º de rodillos 3
Tamaño de los tubos Admite B/T 87 y B/T 91
Velocidad De 12 a 321 rpm