Learn More
Masterflex™ Unidad digital de velocidad variable B/T™
Código de producto. 15451394 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 1,3 a 42 lpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15451394 De 1,3 a 42 lpm cada uno
1 options
Código de producto. 15451394 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7711177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13405.00€
    10248.26€ / paquete de 1
    Ahorro 3156.74€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Unidad digital de velocidad variable Masterflex™ B/T™ para transferencia y dispensación de grandes volúmenes
  • Caudal de 0,71 a 42 l/min con tubos B/T: el caudal depende de las rpm de la unidad y del tamaño de los tubos
  • El mecanismo de oclusión del cabezal de la bomba Rapid-Load™ aparta el asiento de oclusión para cargar el tubo fácilmente y mejorar la oclusión de este
  • El interruptor de bloqueo de seguridad desconecta la alimentación para detener la unidad cuando la puerta se abre
  • Esta unidad digital de velocidad variable y duradera es ideal para aplicaciones de transferencia y dispensación de líquidos a granel.
  • Con caudales de hasta 42 l/min, puede manejar lotes grandes de forma rápida y eficaz.
  • Función de bloqueo/desbloqueo de teclado para bloquear los ajustes y evitar cambios accidentales o no autorizados.
  • Un completo dispensador, la unidad digital modular B/T ofrece un potente motor reversible de 3/4 CV con controles sencillos e intuitivos.
  • Arranque, parada, cebado, marcha atrás, calibrado y dispensación con el teclado sellado.
  • La pantalla LED de cuatro dígitos muestra el caudal (rango automático de resolución de 0,1, 1 o 10 l/min con tamaño de tubo), el volumen de dispensación (de 0,1 a 999 l en incrementos de 0,1 l), las rpm del motor y el número de copia (de 1 a 99 repeticiones, de 100 ml a más de 1000 litros cada una) para la dispensación repetitiva automatizada.
  • Integración sencilla de procesos con el control remoto que ofrece amplias funciones de control remoto a través de cable remoto (77300-32, se vende por separado)
  • Entre las características de funcionamiento remoto se incluyen: dirección de la bomba, arranque/parada y cebado mediante colector abierto, cierre de contacto.
  • Esta unidad almacena un valor de calibración definido por el usuario para obtener la máxima precisión y repetibilidad.
  • Calibre manualmente para compensar o utilice las calibraciones nominales almacenadas en la memoria no volátil.
Especificaciones
Amperaje 10,5 amperios
Tipo de control Velocidad variable digital
Descripción Capacidad de lavado
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Controlador: (22,9 x 27,9 x 11,4 cm), Unidad: (68,6 x 40 x 38,4 cm)
Requisitos eléctricos De 190 a 260 V CA
Caudal De 1,3 a 42 lpm
Clasificación IP IP56
Tipo de tubos B/T™ PerfectPosition™
Tamaño de los tubos B/T 87, B/T 91
Tensión 230 V
Velocidad De 11 a 321 rpm