Learn More
BOLA B. Válvula de aire segura
Código de producto. 17834014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 50 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17834014 Paquete de 50 unidades paquete de 50
1 options
Código de producto. 17834014 Proveedor BOLA N.º de proveedor M 50505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    901.31€
    725.75€ / paquete de 50
    Ahorro 175.56€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
PP con conexión UNF 1/4 para tapas B.Safe con válvula antirretorno integrada y membrana de PTFE porosa
  • Cuerpo de válvula de aire B.Safe fabricado en PP con conexión (rosca UNF 1/4 28 G) adecuada para tapones B.Safe
  • Tapa con abertura de aireación y conector Luerlock, válvula antirretorno integrada con membrana de PTFE porosa ascendente (0,001 mm) que incluye indicador de vida útil con clip.
  • Unidad de embalaje uds. 50 y 100
  • Vida útil meses 6
  • Membrana de PTFE porosa para compensación de presión y protección contra la contaminación, incluye indicador de vida útil con clip
Especificaciones
Longitud (métrico) 0.001 mm
Incluye 6 meses de vida útil
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad Paquete de 50 unidades
Tipo de producto Válvula