Learn More
B-Raf IN 1, MedChemExpress
Código de producto. 16463507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463507 50 mg 50 miligramos
16457446 100 mg 100 miligramos
16429967 5 mg 5 miligramos
16417488 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18227
MedChemExpress B-Raf IN 1 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
B-Raf IN 1 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material B-Raf IN 1
CAS 950736-05-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H24F3N5O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (126.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(C2=CC=NC3=C(C4=CC=C(CN(C)C)C=C4)C=NN23)=C1)C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5
Peso molecular (g/mol) 515.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.53
Porcentaje de pureza 98.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease