Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de purificación de agua B-Pure™
Código de producto. 11830900 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Módulo de soporte doble con indicador digital de pureza
Soporte de mitad de tamaño
Soporte individual
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11830900 Soporte individual cada uno
15235689 Soporte de mitad de tamaño cada uno
12321278 Módulo de soporte doble con indicador digital de pureza cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11830900 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor D4511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00€
    498.60€ / paquete de 1
    Ahorro 141.40€
    22% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Personalice el sistema de purificación de agua económico para uso en laboratorios Thermo Scientific™ B-Pure™ para cubrir sus necesidades de pretratamiento o desionización.
Personalice el sistema de purificación de agua económico para uso en laboratorios Thermo Scientific™ B-Pure™ para cubrir sus necesidades de pretratamiento o desionización. El diseño modular permite agregar soportes cuando sea necesario. Hay disponibles soportes individuales, dobles y de tamaño medio. Cambie fácilmente los cartuchos gracias a los recipientes con cierre rápido de un cuarto de vuelta.
Características:
  • Produce hasta 4 l/min, en función del modelo
  • Los recipientes con cierre rápido de un cuarto de vuelta facilitan el cambio de cartuchos
  • Admite el uso del indicador Thermo Scientific Pura-Lite™ o el medidor de pureza digital para controlar la calidad del agua
Módulo individual:
  • Sistema individual sin válvula de vaciado ni indicador de pureza
  • Produce hasta 4 l/min.
Módulo doble:
  • Completo, con válvula de vaciado
  • Produce hasta 4 l/min.
  • Elija entre los modelos con indicador digital de pureza o con el indicador de resistividad Pura-Lite «Go/No Go»
Soporte de tamaño medio:
  • Produce hasta 2 l/min.
  • Se instala fácilmente en sistemas B-Pure de tamaño completo
  • El tamaño reducido aporta flexibilidad en la ubicación del montaje
Requiere:
Cartuchos (se suministran por separado).
Recomendada para:
Pretratamiento, desionización
Nota:
El programa Thermo Scientific H2O Select está disponible para ayudar a seleccionar el sistema B-Pure adecuado. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su representante comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CSA
Descripción Módulo de soporte individual
Caudal 4 l/min
Temperatura del agua de suministro (imperial) De 40 a 120 °F
Temperatura del agua de suministro (métrico) De 4 a 49 °C
Conexión de entrada NPTF (imperial) 0,5 in
Conexión de entrada NPTF (métrico) 1,3cm
Presión de entrada 7,17 bar (100 psig)
Es necesaria Cartucho B-Pure de tamaño completo
Resistividad 1 a 10 MΩ·cm (en función del cartucho utilizado)
Tipo Soporte individual
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17,8 x 17,8 x 61 cm
Longitud (imperial) 7 pulg
Longitud (métrico) 17,8cm
Anchura (imperial) 7 pulg
Anchura (métrico) 17,8cm
Altura (imperial) 24 pulg
Altura (métrico) 61 cm