Learn More
(+)-b-pineno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R)-(+)-beta-Pinene |
| CAS | 19902-08-0 |
| Fórmula molecular | C10 H16 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (1R,5R)-(+)-2(10)-Pinene, (1R)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (+)-2(10)-Pinene, (+)-β-Pinene, (1R)-(+)-β-Pinene, (1R,5R)-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, d-β-Pinene, (+)-beta-Pinene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H]2CCC(=C)[C@H]1C2 |
| Nombre IUPAC | (1R,5R)-6,6-dimetil-4-metilidenobiciclo[3.1.1]heptano |
| Peso molecular (g/mol) | 136.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.1252 |