Learn More
b-Feniletil Furoato, TRC
Código de producto. 30425709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425709 5 g -
30418428 50 g -
30424174 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4006135G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7149-32-8
Fórmula molecular C13 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 216.23
Nombre IUPAC 2-feniletil furano-2-carboxilato
SMILES O=C(OCCc1ccccc1)c2occc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material b-Phenylethyl Furoate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O3/c14-13(12-7-4-9-15-12)16-10-8-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,9H,8,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0786