Learn More
b-Feniletil bD-Glucósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Phenylethyl beta-D-Glucoside |
| CAS | 18997-54-1 |
| Fórmula molecular | C14 H20 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Phenylethyl-β-D-glucopyranoside, 2-Phenylethyl O-β-D-Glucopyranoside, 2-Phenylethyl β-D-Glucopyranoside, 2-Phenylethyl β-D-Glucoside, Phenethyl β-D-Glucopyranoside, Phenethyl β-D-Glucoside, Phenylethyl 2-Glucoside, Phenylethyl β-D-Glucopyranoside, β-Phenylethanol Glucoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O6/c15-8-10-11(16)12(17)13(18)14(20-10)19-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-18H,6-8H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](OCCc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-(2-feniletoxi)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 284.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.126 |